Includes
Precipitante de 250 ml; coprecipitante de 250 ml; solución de cobre de 50 ml; reactivos de color A de 2 x 250 ml; reactivo de color B de 5 ml, patrón de BSA de (2 mg/ml), 5 ml
Diseñado para la determinación precisa de la concentración de proteínas en muestras preparadas para técnicas de electroforesis. Funciona precipitando cuantitativamente proteínas mientras deja sustancias interferentes detrás. El ensayo se basa en la unión específica de los iones de cobre a la proteína.
- Trabaja en presencia de 2 % de SDS, 1 % de DTT, 8 M de urea, 2 M de tiourea, 4 % de CHAPS, 2 % de Pharmalyte™ y 2 % de tampón IPG
- Precipita cuantitativamente las proteínas mientras deja las sustancias interferentes detrás
- Respuesta lineal en el rango de 0 a 50 μg de proteína con volúmenes de muestra de 1 a 50 μl
- Tiempo de ensayo: una hora
Electroforesis 2-D, SDS-PAGE, IEF
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis 2D, electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE), IEF |
| Incluye | 250 ml de precipitante, 250 ml de coprecipitante, 50 ml de solución de cobre, 2 reactivos de color A de 250 ml, reactivo de color B de 5 ml, patrón de BSA de 5 ml (2 mg/ml) |
| Volumen de muestra | De 1 a 50 μl |
| Contenido y almacenamiento | De 4° a 8 °C |
| Tipo de producto | Kit 2D Quant |
| Cantidad | 500 ensayos |
Seguridad y manipulación
- 2-D Quant Kit, 500 assays
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodiumsalt, monohydrate, (3.alpha., 5.be