Learn More
2-ciclohexilideno-ciclohexanono, TRC
Código de producto. 30368539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368539 250 mg -
30367244 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC995700250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1011-12-7
Fórmula molecular C12H18O
Peso molecular (g/mol) 178.27
Sinónimo 2-Cyclohexylidenecyclohexanone, Dianon, Bicyclohexyliden-2-one
Nombre IUPAC 2-ciclohexilideneciclohexan-1-one
SMILES O=C1CCCCC1=C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclohexylidene-cyclohexanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358