Learn More
2-Cloropiridina-4-carboxamida, + 98 %
Código de producto. 11424340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424340 5 g 5 g
11414340 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25769.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100859-84-5
Fórmula molecular C6H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 156.569
Número MDL MFCD00221401
Clave InChI DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
PubChem CID 2800022
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-4-carboxamida
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloropyridine-4-carboxamide
Punto de fusión 201°C to 203°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza ≥98%