Learn More
2-Cloroisonicotinamida, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10355012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10355012 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10243192 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10355012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06910EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 100859-84-5
Fórmula molecular C6H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 156.569
Número MDL MFCD00221401
Clave InChI DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800022
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-4-carboxamida
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroisonicotinamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 97%