Learn More
Fenilsulfona de 2-cloroetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430277 100 g 100 g
11410277 5 g 5 g
11420277 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21690.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 938-09-0 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-09-0
Fórmula molecular C8H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 204.668
Número MDL MFCD00025047
Clave InChI NUJGORANFDSMOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroethyl phenyl sulfone, 2-chloroethanesulfonyl benzene, 2-chloroethyl sulfonyl benzene, 2-chloroethylphenylsulfone, 2-chloroethylsulfonyl benzene, sulfone, 2-chloroethyl phenyl, 2-chloroethyl sulphonyl benzene, benzene, 2-chloroethyl sulfonyl, 2-chloroethylphenyl sulfone
PubChem CID 13646
Nombre IUPAC 2-cloroetilsulfonilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethyl phenyl sulfone
Punto de fusión 52°C to 55°C
Punto de ebullición 168°C to 174°C (7 mmHg)
Cantidad 100 g
Número UN UN1759
Beilstein 1104341
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.68
Porcentaje de pureza 98%