Learn More
2-Cloroetil Benzhidril Éter, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloroethyl Benzhydryl Ether |
| CAS | 32669-06-0 |
| Fórmula molecular | C15H15ClO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzhydryl 2-Chloroethyl Ether, 2-Chloroethyl Diphenylmethyl Ether, 1,1'-[(2-Chloroethoxy)methylene]bis[benzene], 1,1'-[(2-chloroethoxy)methylene]bis-benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15ClO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2 |
| SMILES | ClCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [2-cloroetoxi(fenil)metil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 246.73 |