Learn More
2-Cloroadenosina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495979 250 mg 250 miligramos
15485979 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63810.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 146-77-0 | C10H12ClN5O4 | 301.69 g/mol
2-Chloroadenosine is used as a selective A1-adenosine receptor agonist, and also Induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-la cloroadenosina se utiliza como agonista selectivo del receptor de A1-adenosina, e induce también la apoptosis.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146-77-0
Fórmula molecular C10H12ClN5O4
Peso molecular (g/mol) 301.69
Número MDL MFCD00005734
Clave InChI BIXYYZIIJIXVFW-SBTUYZBDNA-N
Sinónimo 2-chloroadenosine, 6-amino-2-chloropurine riboside, adenosine, 2-chloro, cl-ado, 2-chloroadenosinehemihydrate, unii-7w7zug45g8, 2-chloro adenosine, 2cl-ado, cado, 2 clado
PubChem CID 8974
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-cloropurina-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroadenosine
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 43957
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.69
Forma física Polvo