Learn More
2-Cloro-n,n-dietil-4-nitroanilina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419888 250 mg 250 miligramos
15499878 1 g 1 g
15409888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63270.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-49-7
Fórmula molecular C10H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 228.676
Clave InChI PCVJAZCSKCCKPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2-chloro-n,n-diethyl-4-nitro, aniline, 2-chloro-n,n-diethyl-4-nitro, n,n-diethyl-2-chloro-4-nitroaniline, 2-chloro-4-nitro-n,n-diethylaniline, 2-chloro-n, n-diethyl-4-nitroaniline, n-2-chloro-4-nitrophenyl-n,n-diethylamine #
PubChem CID 66580
Nombre IUPAC 2-cloro-n,n-dietil-4-nitroanilina
SMILES CCN(CC)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N,N-diethyl-4-nitroaniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.68
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido