Learn More
2-Cloro-6-nitrobenzotiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427537 10 g 10 g
15417537 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35525.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2407-11-6 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2407-11-6
Número MDL MFCD00022852
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Punto de fusión 185°C to 189°C
Fórmula molecular C7H13N
Cantidad 10 g
Sinónimo diallylmethylamine, methyldiallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propenyl, n-allyl-n-methylprop-2-en-1-amine, methylbis prop-2-en-1-yl amine, methyldiprop-2-enylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propen-1-yl, diallyl methylamine, n-methyldiallylamin, n-methyldiallylamine
Clave InChI WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(CC=C)CC=C
Nombre IUPAC N-metil-n-prop-2-enilprop-2-en-1-amina
Peso molecular (g/mol) 111.19
PubChem CID 75501
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.63
Porcentaje de pureza 95%