Learn More
2-Cloro-6-nitrobenzotiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417537 1 g 1 g
15427537 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35525.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2407-11-6 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2407-11-6
Número MDL MFCD00022852
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Punto de fusión 185°C to 189°C
Fórmula molecular C7H3ClN2O2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-6-nitrobenzothiazole, 2-chloro-6-nitrobenzo d thiazole, 2-chloro-6-nitro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-nitro, 2-chloro-6-nitrobenzo thiazole, 6-nitro-2-chlorobenzothiazole, pubchem21727, 6-nitro-2-chlorbenzothiazol, 2-chloro-6-nitrobenzthiazole, 2-chloro-6-nitro-benzothiazol
Clave InChI KUCSJGBXJBQHNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])SC(=N2)Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-6-nitro-1,3-bencitiazol
Peso molecular (g/mol) 214.62
PubChem CID 75476
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.63
Porcentaje de pureza 95%