Learn More
ácido 2-cloro-6-fluorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10763152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10763152 5 g 5 g
10109699 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437680050
 Artículo restringido
En stock
CAS 313545-32-3
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.36
Número MDL MFCD04039892
Clave InChI NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-6-fluorophenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid,b-2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid, b-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem18883, acmc-1ad0v, 2-borono-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzene boronic acid
PubChem CID 3549395
Nombre IUPAC ácido (2-cloro-6-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-6-fluorophenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129.9°C to 132.8°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-6-fluorophenylboronic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación