Learn More
Ácido 2-cloro-6-fluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428693 100 g 100 g
11408693 5 g 5 g
11418693 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10460.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 37777-76-7 | C8H6ClFO2 | 188.582 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37777-76-7
Fórmula molecular C8H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 188.582
Número MDL MFCD00004319
Clave InChI GUAIAAXDEJZRBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorophenylacetic acid, 2-2-chloro-6-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-6-fluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluoro-phenyl-acetic acid, pubchem4254, acmc-1aewm, rarechem al bo 0114
PubChem CID 123464
Nombre IUPAC ácido 2-(2-cloro-6-fluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
Punto de fusión 120°C to 124°C
Cantidad 100 g
Beilstein 4401142
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.59
Porcentaje de pureza 98%