Código de producto. 10401061
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Código de producto.
Cantidad
Envase
unitSize
10401061
5 g
Glass bottle
5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10401061
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
203560050
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
2-Chloro-6-fluorophenylacetic acid
Nombre de nota
98%
CAS
37777-76-7
% mín. CAS
97.5
% máx. CAS
100.0
Punto de fusión
120°C to 124°C
Color
Blanco
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
98%
Envase
Glass bottle
Fórmula molecular
C8H6ClFO2
Fórmula lineal
ClC6 H3 (F)CH2 CO2 H
Número MDL
MFCD00004319
Cantidad
5 g
Sinónimo
2-chloro-6-fluorophenylacetic acid, 2-2-chloro-6-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-6-fluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluoro-phenyl-acetic acid, pubchem4254, acmc-1aewm, rarechem al bo 0114
Clave InChI
GUAIAAXDEJZRBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)O)F
Nombre IUPAC
ácido 2-(2-cloro-6-fluorofenil)acético
Peso molecular (g/mol)
188.582
PubChem CID
123464
Formula Weight (peso de la fórmula)
188.59
Porcentaje de pureza
≥97.5%
Forma física
Fine Crystalline Powder
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .