Learn More
Ácido 2-cloro-6-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429857 1 g 1 g
15439857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53079.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313545-32-3
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.36
Número MDL MFCD04039892
Clave InChI NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-6-fluorophenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid,b-2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid, b-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem18883, acmc-1ad0v, 2-borono-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzene boronic acid
PubChem CID 3549395
Nombre IUPAC ácido (2-cloro-6-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 131°C to 135°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 97%