Learn More
2-Cloro-6-fluorobenzaldoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313656 1 g 1 g
11323656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14719.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 443-33-4 | C7H5ClFNO | 173.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-33-4
Fórmula molecular C7H5ClFNO
Peso molecular (g/mol) 173.57
Número MDL MFCD00837704
Clave InChI OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
Sinónimo 2-chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, 2-chloro-6-fluorobenzaldoxime, 6-chloro-2-fluorophenyl hydroxyimino methane, pubchem2883, e-n-2-chloro-6-fluorophenyl methylidene hydroxylamine, 1e-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime, e-1-2-chloro-6-fluorophenyl-n-hydroxymethanimine, ne-n-2-chloro-6-fluorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-2-chloranyl-6-fluoranyl-phenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 7329318
SMILES O\N=C\C1=C(F)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
Punto de fusión 125°C to 127°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3247886
Nombre IUPAC (E)-N-[(2-cloro-6-fluorofenil)metilideno]hidroxilamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.58
Porcentaje de pureza 97%