Learn More
2-Cloro-4-fluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449776 25 g 25 g
11459776 100 g 100 g
11469776 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20278.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 452-73-3 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-73-3
Fórmula molecular C7H6ClF
Peso molecular (g/mol) 144.573
Número MDL MFCD00000572
Clave InChI CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-methyl, 4-fluoro-2-chlorotoluene, 2-chlor-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1605, 2-chloro-4fluorotoluene, acmc-1adyb, 4-fluor-2-chlor-toluol, ksc235q0r, csarjiqzosvyha-uhfffaoysa
PubChem CID 96747
Nombre IUPAC 2-Cloro-4-fluoro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorotoluene
Densidad 1.198
Punto de ebullición 154°C to 156°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.499
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1931690
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.58
Porcentaje de pureza 98%