Learn More
2-Chloro-4-fluorotoluene, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10033730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10033730 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10033730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311240250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorotoluene
CAS 452-73-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H6ClF
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-methyl, 4-fluoro-2-chlorotoluene, 2-chlor-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1605, 2-chloro-4fluorotoluene, acmc-1adyb, 4-fluor-2-chlor-toluol, ksc235q0r, csarjiqzosvyha-uhfffaoysa
Clave InChI CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Nombre IUPAC 2-Cloro-4-fluoro-1-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 144.573
PubChem CID 96747
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.58