Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluorofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489917 25 g 25 g
11479917 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22872.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 177985-32-9 | C8H6ClFO2 | 188.582 g/mol
2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-cloro-4-fluorofenilacético se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177985-32-9
Fórmula molecular C8H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 188.582
Número MDL MFCD00236028
Clave InChI CDUSPKFHAVQVRQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2725061
Nombre IUPAC ácido 2-(2-cloro-4-fluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
Punto de fusión 102°C to 105°C
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-chloro-4-fluorophenylacetic acid, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-2-chloro-4-fluoro-phenyl acetic acid, rarechem al bo 0843, timtec-bb sbb003675, labotest-bb lt00441150, benzeneacetic acid,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-4-fluoro
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.59
Porcentaje de pureza 97%