Learn More
Ácido 2-cloro-4-fluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476500 25 g 25 g
11456500 1 g 1 g
11466500 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27591.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 313545-72-1 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313545-72-1
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.36
Número MDL MFCD02684295
Clave InChI XOFNMNLYGPKKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, 2-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl, pubchem5050, acmc-209hlz, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronicacid, ksc222e3l, ablock ab-12-5093
PubChem CID 17750229
Nombre IUPAC ácido (2-cloro-4fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 98%