Learn More
Ácido 2-cloro-3-fluorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10379297 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10379297 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10379297 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430370010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-3-fluorophenylboronic acid
CAS 871329-52-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115.8°C to 115.9°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Número MDL MFCD07363741
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-3-fluorophenyl boronic acid, 1-borono-2-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, pubchem19756, acmc-209qfx, 2-chloro-3-fluoro-phenylboronic acid, 2-chloro-3-fluoro-benzeneboronic acid, 2-chloro-3-fluoro-phenyl boronic acid, 2-chloro-3-fluorophenyl ;boronic acid
Clave InChI TYOGIUGNZOBBHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C(F)=CC=C1
Nombre IUPAC ácido (2-cloro-3-fluorofenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 174.36
PubChem CID 22309459
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.