Learn More
Ácido 2-cloro-3-fluorobencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499347 250 mg 250 miligramos
15489347 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52591.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2-cloro-3-fluorobencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871329-52-1
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.36
Número MDL MFCD07363741
Clave InChI TYOGIUGNZOBBHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-3-fluorophenyl boronic acid, 1-borono-2-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, pubchem19756, acmc-209qfx, 2-chloro-3-fluoro-phenylboronic acid, 2-chloro-3-fluoro-benzeneboronic acid, 2-chloro-3-fluoro-phenyl boronic acid, 2-chloro-3-fluorophenyl ;boronic acid
PubChem CID 22309459
Nombre IUPAC ácido (2-cloro-3-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 95%