Learn More
Ácido 2-(carboximetiltio)succínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433197
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433197 10 g 10 g
15443197 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19818.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-68-3
Fórmula molecular C6H8O6S
Peso molecular (g/mol) 208.184
Número MDL MFCD00002720
Clave InChI JPHVSDWIWBDHOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carboxymethylmercaptosuccinic acid, butanedioic acid, carboxymethyl thio, carboxymethylthio succinic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl butanedioic acid, 2-carboxymethyl thio succinic acid, carboxymethyl thio succinic acid, 2-carboxymethylsulfanyl butanedioic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl succinic acid, butanedioic acid, 2-carboxymethyl thio
PubChem CID 97922
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetilsulfanilo)butanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)SCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Carboxymethylthio)succinic acid
Punto de fusión 138°C to 141°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.19
Porcentaje de pureza 97%