accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 99-68-3

HOOSOHOOHO

CAS RN 99-68-3

IUPAC Nombre: 2-[(carboxymethyl)sulfanyl]butanedioic acid
Sinónimos: 2-[(carboxymethyl)sulfanyl]butanedioic acid
Peso molecular (g/mol): 208.18
Fórmula molecular: C6H8O6S
InChi Key: JPHVSDWIWBDHOC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)CSC(CC(O)=O)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados