Learn More
2-Butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414914
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414914 25 g 25 g
11404914 5 g 5 g
11424914 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414914 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13823.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 503-17-3 | C4H6 | 54.092 g/mol
2-Butyne is used to synthesize alkylated hydroquinones in the total synthesis of Vitamin E. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-butina se utiliza para sintetizar hidroquinonas alquiladas en la síntesis total de vitamina E. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Evite las temperaturas extremas y la luz solar directa. Sensible al calor. Evite el contacto con materiales oxidantes. Incompatible con halógenos. Disolventes clorados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-17-3
Fórmula molecular C4H6
Peso molecular (g/mol) 54.092
Número MDL MFCD00009275
Clave InChI XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
PubChem CID 10419
Nombre IUPAC but-2-ino
SMILES CC#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyne
Punto de fusión -32°C
Densidad 0.69
Punto de ebullición 24°C to 27°C
Temperatura de inflamación −49°C (−56°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.392
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1361340
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.09
Porcentaje de pureza 98%