Learn More
2-Butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10495793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10495793 5 g Frasco de vidrio 5 g
10129172 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495793 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 135140050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-17-3
Fórmula molecular C4H6
Peso molecular (g/mol) 54.09
Número MDL MFCD00009275
Clave InChI XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyne, dimethylacetylene, crotonylene, unii-lke6d3018e, ch3cequivcch3, 1,2-dimethylvinylene, 1-methyl-1-propynyl, 2-butyn, acmc-209kl9
PubChem CID 10419
Nombre IUPAC but-2-ino
SMILES CC#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyne
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -32°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 24°C to 27°C
Temperatura de inflamación -25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CCCH3
Índice de refracción 1.3920 to 1.394
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 249
Gravedad específica 0.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
RU– Solo para uso en investigación