Learn More
2-Butanol, puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99,5% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15671700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15671700 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15691700 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
15681700 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15671700 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 194401L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.35€
    70.32€ / 1 litros
    Ahorro 13.03€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. P.a., React. farmacopea Eur.,≥ 99,5% (GC)
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-92-2
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00004569
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nombre IUPAC Butano-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanol
Punto de fusión -115 °C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Color Incolora
Densidad 0,808g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.098
Temperatura de inflamación 24 °C (80,6 °F)
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.397
Fórmula lineal CH3CH2CH(OH)CH3
Presión de vapor 12,5 mmHg (20 °C)
Número UN UN1120
Beilstein 773649
Punto de ebullición 99 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-2-ol