Learn More
2-(Bromometilo)-6-pirrolidin-1-ilpiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11340607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11340607 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10376804 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340607 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38008CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 869901-04-2
Fórmula molecular C10H13BrN2
Peso molecular (g/mol) 241.132
Número MDL MFCD09817465
Clave InChI UFXKRINLXMWRES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromomethyl-6-pyrrolidin-1-ylpyridine, pyridine,2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl, 6-bromomethyl-2-pyrrolidinylpyridine, 1-6-bromomethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, pyridine, 2-bromomethyl-6-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 24229482
Nombre IUPAC 2-(bromometilo)-6-pirrolidin-1-ilpiridina
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.13
Porcentaje de pureza 97%