Learn More
2-Bromoflurobeceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10305790 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10305790 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10427290 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10305790 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 106990100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-85-1
Fórmula molecular C6H4BrF
Peso molecular (g/mol) 175
Número MDL MFCD00000282
Clave InChI IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
PubChem CID 61259
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromofluorobenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6000g/mL
Punto de ebullición 155.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4F
Índice de refracción 1.5327 to 1.5347
Cantidad 10 mL
Fieser 01,77
Gravedad específica 1.6
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 175
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido