Learn More
Hidrobromuro de 2-bromo-N,N-dietiletilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061554 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061554 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10091264 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10061554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1069-72-3 | C6H15Br2N | 261.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1069-72-3
Fórmula molecular C6H15Br2N
Peso molecular (g/mol) 261.00
Número MDL MFCD00040376
Clave InChI HLMHCDKXKXBKQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-diethylamino ethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylammonium bromide, 2-bromoethyl diethylamine hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanaminium bromide, 2-bromotriethylamine hydrobromide, 2-bromoethyldiethylamine hydrobromide, diethylaminoethyl bromide hydrobromide, 2-bromo-n,n-diethylethanamine hydrobromide, ethanamine, 2-bromo-n,n-diethyl-, hydrobromide
PubChem CID 70607
Nombre IUPAC 2-bromo-N,N-dietiletanamina; hidrobromuro
SMILES [H+].[Br-].CCN(CC)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-N, N-diethylethylamine hydrobromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 211°C to 215°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2)2N(CH2)2Br·HBr
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-N,N-diethylethylamine hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.