Learn More
2-Bromo-6-pirrolidin-1-ilpiridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10706463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10706463 1 g 1 g
10010213 250 mg 250 miligramos
10312305 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10706463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38010DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 230618-41-4
Fórmula molecular C9H11BrN2
Peso molecular (g/mol) 227.105
Número MDL MFCD08271892
Clave InChI HZOWJDJNPISFJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, acmc-209g0q, 2-bromo-6-pyrrolizinopyridine, 6-bromo-2-pyrrolidinylpyridine, 2-bromo-6-1-pyrrolidinyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 2-bromo-6-pyrrolidine-1-yl pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 15470277
Nombre IUPAC 2-bromo-6-pirrolidin-1-ilpiridina
SMILES C1CCN(C1)C2=NC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1
Porcentaje de pureza 90%