Learn More
2-Bromo-6-piperidinopiridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10259392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259392 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10269772 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10259392 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38110DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 24255-97-8
Fórmula molecular C10H13BrN2
Peso molecular (g/mol) 241.132
Número MDL MFCD07772823
Clave InChI YHQZMCNKHWPFBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-bromo-6-piperidinopyridine, acmc-1cmoy, 6-bromo-2-piperidylpyridine, 2-bromo-6-1-piperidinyl pyridine, 2-bromo-6-piperadinopyridine, 2-bromanyl-6-piperidin-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1-piperidinyl, 6'-bromo-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl
PubChem CID 7164597
Nombre IUPAC 2-bromo-6-piperidin-1-ilpiridina
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC(=CC=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-piperidinopyridine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.13
Porcentaje de pureza 97%