Learn More
Ácido 2-bromo-6-fluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499837 1 g 1 g
15409847 5 g 5 g
15419847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53071.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913835-80-0
Fórmula molecular C6H5BBrFO2
Peso molecular (g/mol) 218.816
Número MDL MFCD05664309
Clave InChI MVSHYHSMIRBRGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-6-fluorophenyl boronic acid, 2-bromo-6-fluorobenzeneboronic acid, 2-bromo-6-fluorophenylboronicacid, boronic acid, b-2-bromo-6-fluorophenyl, acmc-209ra3, 6-bromo-2-fluorophenylboronic acid, 2-bromanyl-6-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 16217456
Nombre IUPAC ácido (2-bromo-6-fluorofenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC=C1Br)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-6-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 142°C to 145°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.82
Porcentaje de pureza 98%