Learn More
2-bromo-5-fluorotolueno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15493027 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15493027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11112.06
Solicitar formato a granel o personalizado
El 2-bromo-5-fluorotolueno se utiliza para producir otros productos químicos. Puede producir ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico. La reacción ocurre con el reactivo KMnO4, el disolvente H2O y otras condiciones de calentamiento.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-Bromo-5-fluorotolueno se utiliza para producir otros productos químicos.Puede producir ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico.La reacción se produce con el reactivo KMnO4, el disolvente H2O y otras condiciones de calentamiento.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorotoluene
CAS 452-63-1
Densidad 1.495
Punto de ebullición 169°C to 170°C
Temperatura de inflamación 70°C
Fórmula molecular C7H6BrF
Índice de refracción 1.526
Número MDL MFCD00017921
Cantidad 5 g
Beilstein 1859121
Sinónimo 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene
Información de solubilidad Difficult to mix.
Clave InChI RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1Br
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fluoro-2-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 189.03
PubChem CID 96743
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-fluorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-5-fluorotoluene