Learn More
2-bromo-5-fluorotolueno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478993 25 g 25 g
11488993 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11112.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 452-63-1 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
El 2-bromo-5-fluorotolueno se utiliza para producir otros productos químicos. Puede producir ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico. La reacción ocurre con el reactivo KMnO4, el disolvente H2O y otras condiciones de calentamiento.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-Bromo-5-fluorotolueno se utiliza para producir otros productos químicos.Puede producir ácido 2-bromo-5-fluorobenzoico.La reacción se produce con el reactivo KMnO4, el disolvente H2O y otras condiciones de calentamiento.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-63-1
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.027
Número MDL MFCD00017921
Clave InChI RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl-benzene, pubchem1603, 2-bromo-5fluorotoluene, acmc-1acnn, 2-bromo-5-fluoro-toluene
PubChem CID 96743
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fluoro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorotoluene
Densidad 1.495
Punto de ebullición 169°C to 170°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 25 g
Beilstein 1859121
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza ≥98%