Learn More
isotiocianato de 2-bromo-5-fluorofenilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10205402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10205402 1 g 1 g
10312315 5 g 5 g
10260983 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10205402 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01713DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175205-35-3
Fórmula molecular C7H3BrFNS
Peso molecular (g/mol) 232.07
Número MDL MFCD00673194
Clave InChI SSLVXFSUADEZBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, 2-bromo-4-fluorophenylisothiocyanate, pubchem5018, acmc-20ao2g, 2-bromo-4-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,1-bromo-4-fluoro-2-isothiocyanato, 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, tech., benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato, 2-bromanyl-4-fluoranyl-1-isothiocyanato-benzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736332
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoro-1-isotiocianatobenceno
SMILES FC1=CC=C(N=C=S)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.08
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico