Learn More
Ácido acético 2-bromo-5fluorofenil, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408608 5 g 5 g
15498598 1 g 1 g
15418608 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15408608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62005.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 739336-26-6
Fórmula molecular C8H6BrFO2
Peso molecular (g/mol) 233.036
Número MDL MFCD03094440
Clave InChI BPNWLZNAKZSBHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-fluorophenylacetic acid, 2-2-bromo-5-fluorophenyl acetic acid, 2-bromo-5-fluorophenyl acetic acid, 2-bromo-5-fluorophenylaceticacid, 2-bromo-5-fulorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenyl-acetic acid, pubchem16327, 2-2-bromo-5-fluoro-phenyl acetic acid, acmc-209osx
PubChem CID 2773927
Nombre IUPAC 2-(2-bromo-5-fluorofenil)ácido acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorophenyl acetic acid
Punto de fusión 113°C to 114°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.03
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido