Learn More
2-Bromo-5-fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491367 25 g 25 g
11481367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24901.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1003-99-2 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-99-2
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.015
Número MDL MFCD00070750
Clave InChI FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzenamine, 2-bromo-5-fluoro-aniline, 2-bromo-5-fluoro-phenylamine, 2-bromo-5-fluoro-benzenamine, 2-bromo-5-fluorophenylamine, pubchem1524, 5-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-5-fluoro aniline, acmc-1c3a5
PubChem CID 2773317
Nombre IUPAC 2-bromo-5-fluoroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluoroaniline
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 154°C (23 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 98%