missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-4-fluorotolueno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7020734
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11465143 5 g 5 g
11475143 25 g 25 g
11379669 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11465143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12792.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 1422-53-3 | C7H6BrF | 189.027 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1422-53-3
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.027
Número MDL MFCD00040828
Clave InChI SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluorotoluene, 4-fluoro-2-bromotoluene, 2-bromo-4-fluoro toluene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl-benzene, 2-brom-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1602, 2-bromo4-fluorotoluene, acmc-209cny, 2-bromo-4-fluoro-toluene
PubChem CID 74016
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)Br

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluorotoluene
Densidad 1.526
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Índice de refracción 1.528
Cantidad 5 g
Beilstein 1859038
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.