Learn More
2-Bromo-4-fluorotolueno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465143 5 g 5 g
11475143 25 g 25 g
11379669 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12792.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1422-53-3 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1422-53-3
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.027
Número MDL MFCD00040828
Clave InChI SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-fluorotoluene, 4-fluoro-2-bromotoluene, 2-bromo-4-fluoro toluene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl, 2-bromo-4-fluoro-1-methyl-benzene, 2-brom-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1602, 2-bromo4-fluorotoluene, acmc-209cny, 2-bromo-4-fluoro-toluene
PubChem CID 74016
Nombre IUPAC 2-bromo-4-fluoro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-fluorotoluene
Densidad 1.526
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Índice de refracción 1.528
Cantidad 5 g
Beilstein 1859038
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza ≥98%