Learn More
2-Bromo-4-cloro-1-fluorobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425700 25 g 25 g
11415700 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425700 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25935.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1996-30-1 | C6H3BrClF | 209.442 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1996-30-1
Fórmula molecular C6H3BrClF
Peso molecular (g/mol) 209.442
Número MDL MFCD00672934
Clave InChI YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-fluorochlorobenzene, 3-bromo-1-chloro-4-fluorobenzene, 2-fluoro-5-chlorobromobenzene, 1-bromo-5-chloro-2-fluorobenzene, 1-bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 5-chloro-2-fluorobromobenzene, 2-bromo-4-chloro-1-fluoro-benzene, 2-bromo-4-chlorofluorobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-fluoro, pubchem3210
PubChem CID 2773264
Nombre IUPAC 2-bromo-4-cloro-1-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Densidad 1.74
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.554
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.45
Porcentaje de pureza 97%