Learn More
Ácido 2-bromo-4,5-difluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470859 5 g 5 g
15480859 250 mg 250 miligramos
15460859 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63902.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 883502-07-6 | C8H5BrF2O2 | 251.03 g/mol
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid is used as intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-bromo-4,5-difluorofenilacético se utiliza como intermedio en las síntesis orgánicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883502-07-6
Fórmula molecular C8H5BrF2O2
Peso molecular (g/mol) 251.03
Número MDL MFCD04973423
Clave InChI FQSLXVRCDYUESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4,5-difluorophenylacetic acid, 2-2-bromo-4,5-difluorophenyl acetic acid, 2-bromo-4,5-difluorophenyl acetic acid, 2-bromo-4,5-difluorophenylaceticacid, pubchem2702, acmc-209qsj, 2-2-bromo-4,5-difluorophenyl aceticacid, benzeneacetic acid, 2-bromo-4,5-difluoro
PubChem CID 3732964
Nombre IUPAC ácido 2-(2-bromo-4,5-difluorofenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC(F)=C(F)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido