Learn More
2-Bromo-3-fluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438358 25 g 25 g
15448358 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61785.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-bromo-3-fluorotolueno es un importante intermedio orgánico. Puede utilizarse en productos agroquímicos y farmacéuticos, así como en colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59907-13-0
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.027
Número MDL MFCD08458010
Clave InChI FYCXRRYRNRDSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-fluorotoluene, 3-fluoro-2-bromo toluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-3-methyl, 2-brom-1-fluor-3-methylbenzol, pubchem4518, acmc-1awko, ksc493o4f, 2-bromo-1-fluoro-3-methyl-benzene
PubChem CID 108856
Nombre IUPAC 2-bromo-1-fluoro-3-metilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-fluorotoluene
Punto de fusión 118°C to 123°C
Densidad 1.503
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.02
Porcentaje de pureza 98%