Learn More
Ácido 2-bromo-3,5-dinitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472059 1 g 1 g
15482059 5 g 5 g
15492059 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64745.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116529-60-3
Fórmula molecular C7H3BrN2O6
Peso molecular (g/mol) 291.013
Número MDL MFCD00458630
Clave InChI BBKJKUFARRJPRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3,5-dinitrobenzoic acid, acmc-1bobs, 2-bromo-3,5-dinitrobenzoicacid, benzoic acid,2-bromo-3,5-dinitro
PubChem CID 3769937
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Br)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
Punto de fusión 213°C to 216°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 2146483
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido