accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 116529-60-3

NOOBrOHONOO

CAS RN 116529-60-3

IUPAC Nombre: 2-bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
Sinónimos: 2-bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 291.01
Fórmula molecular: C7H3BrN2O6
InChi Key: BBKJKUFARRJPRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(=CC(=C1Br)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados