Learn More
2-Bromo-1-ciclopropil-2-(4-fluorofenil)etanola, TRC
Código de producto. 30240795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240795 50 mg 50 miligramos
30240999 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68278550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1359829-52-9
Fórmula molecular C11H10BrFO
Peso molecular (g/mol) 257.1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-ciclopropil-2-(4-fluorofenil)etanona
SMILES Fc1ccc(cc1)C(Br)C(=O)C2CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10BrFO/c12-10(11(14)8-1-2-8)7-3-5-9(13)6-4-7/h3-6,8,10H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9899