Learn More
2-Bromo-1-cloro-4-fluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11427216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427216 25 g 25 g
11417216 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25532.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201849-15-2
Fórmula molecular C6H3BrClF
Peso molecular (g/mol) 209.44
Número MDL MFCD00061120
Clave InChI FOCCSIJMXBTKHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-chloro-5-fluorobenzene, 3-bromo-4-chlorofluorobenzene, 2-bromo-1-chloro-4-fluoro-benzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-fluoro, pubchem4270, acmc-209f6i, ksc494o8h, 1-chloro-2-bromo-4-fluorobenzene, 2-bromo-4-fluorochlorobenzene
PubChem CID 2773263
Nombre IUPAC 2-bromo-1-cloro-4-fluorobenceno
SMILES FC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
Densidad 1.75
Índice de refracción 1.553
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.45
Porcentaje de pureza ≥98%