Learn More
2-Bromo-1,4-difluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489813 5 g 5 g
11499813 25 g 25 g
11409823 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489813 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12963.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 399-94-0 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-94-0
Fórmula molecular C6H3BrF2
Peso molecular (g/mol) 192.991
Número MDL MFCD00000345
Clave InChI XCRCSPKQEDMVBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2,5-difluorobenzene, 2,5-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,4-difluoro, 1,4-difluoro-2-bromobenzene, 2-bromo-1,4-difluoro-benzene, fr df be, pubchem2302, acmc-1ad5i, 1-bromo-2,5 difluorobenzene, 2,5-difluoro-1-bromobenzene
PubChem CID 67862
Nombre IUPAC 2-bromo-1,4-difluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,4-difluorobenzene
Punto de fusión -31°C
Densidad 1.714
Punto de ebullición 73°C to 75°C (65 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 5 g
Beilstein 1680893
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza 98%