Learn More
2-Bromo-1,3-difluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473354 5 g 5 g
11483354 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473354 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10633.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 64248-56-2 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64248-56-2
Fórmula molecular C6H3BrF2
Peso molecular (g/mol) 192.991
Número MDL MFCD00009894
Clave InChI HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-difluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3-difluorobenzene
Densidad 1.71
Punto de ebullición 61°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 53°C (127°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1681053
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza 98%