Learn More
2-Bromo-1,3,5-trifluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468757 5 g 5 g
11458757 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19920.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2367-76-2
Fórmula molecular C6H2BrF3
Peso molecular (g/mol) 210.98
Número MDL MFCD00000334
Clave InChI PZBSPSOGEVCRQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2,4,6-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,3,5-trifluoro-benzene, benzene, 2-bromo-1,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,6-trifluoro benzene, 1,3,5-trifluoro-2-bromobenzene, fr cf ef be, pubchem4306, acmc-1cbzk, intermediates-zcf02629
PubChem CID 75398
Nombre IUPAC 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenceno
SMILES FC1=CC(F)=C(Br)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene
Punto de fusión 3°C to 4°C
Densidad 1.79
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.485
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 2502668
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.98
Porcentaje de pureza ≥98%