Learn More
2-(Bismetil)aminometilciclohexanona Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134403 25 g 25 g
17924335 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB58544525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42036-65-7
Fórmula molecular C9 H17 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 191.7
Sinónimo (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[(dimetilamino)metil]ciclohexan-1-ona;clorhidrato
SMILES Cl.CN(C)CC1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO.ClH/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1077